Documentos clave
GF96895647
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, yellow
Sinónimos:
OX307929
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 319,00
US$ 319,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 319,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 319,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 968-956-47
Longitud
1000 mm
Diámetro
25 mm
color
yellow
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)