Documentos clave
GF96661637
Monel® alloy 400
foil, Ni65%/Cu33%/Fe 2%, thickness 0.3 mm, length 2 m, temper annealed
Sinónimos:
NI110380
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.040,00
US$ 1.040,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.040,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.040,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 966-616-37
Longitud
2 m
grosor
0.3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)