Documentos clave
GF96573842
Copper/Beryllium
rod, 20 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 500 mm, temper hard
Sinónimos:
CU077950
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.060,00
US$ 1.060,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.060,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
US$ 1.060,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 965-738-42
Longitud
500 mm
diámetro
20 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)