Merck
GF96416769
Lanthanum
powder, 400 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.9%
Sinónimos:
LA006020
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
La
Número de CAS:
Peso molecular:
138.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141607
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 964-167-69
resistividad
54 μΩ-cm
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
400 (micron)
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
densidad
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[La]
InChI
1S/La
Clave InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)