Documentos clave
GF95236892
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 1m coil, 0.075mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinónimos:
FE280300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 761,00
US$ 761,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 761,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 761,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 952-368-92
tamaño × grosor
1 m × 0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)