Documentos clave
GF95001757
Polyetheretherketone
(PEEK), tube, outside diameter 1.6mm, L 200 mm, wall thickness 0.1 mm
Sinónimos:
EK307170
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 950-017-57
Longitud
200 mm
pared grosor
0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)