Documentos clave
GF94612585
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm
Sinónimos:
AM347910
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 649,00
US$ 649,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 649,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 649,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 946-125-85
Longitud
1000 mm
Diámetro
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)