GF94447479
Copper/Beryllium
foil, Cu98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Sinónimos:
CU070271
About This Item
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 944-474-79
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.015 mm
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)