Merck
GF94333372
Iron
rod, 4 mm diameter, length 500 mm, purity 98+%
Sinónimos:
FE007929
About This Item
Fórmula lineal:
Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
55.85
MDL number:
UNSPSC Code:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
98%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 943-333-72
resistivity
9.71 μΩ-cm
L
500 mm
diameter
4 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)