Documentos clave
GF94170438
Aluminum-manganese alloy, Al98Mn2
100g lump, 10mm max. lump size
Sinónimos:
AJ186100
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.830,00
US$ 1.830,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.830,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 1.830,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 941-704-38
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)