GF94007594
Manganese
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.003mm, permanent polyester support, 98.7%
Sinónimos:
Manganese, MN000080
About This Item
Ensayo
≥98.7%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 940-075-94
resistividad
185 μΩ-cm, 20°C
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Clave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)