GF93887601
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 100 mm, L 100 mm
Sinónimos:
ME307980
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 938-876-01
L
100 mm
diam.
100 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)