Documentos clave
GF93878263
Aluminum carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 98.%
Sinónimos:
AL516010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 906,00
US$ 906,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 906,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 906,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 938-782-63
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)