Documentos clave
GF93573928
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni80%/Cr20%, conductor diameter 0.30 mm, length 50 m, insulation thickness 0.030 mm
Sinónimos:
NI055892
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.790,00
US$ 1.790,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.790,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.790,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 935-739-28
Longitud
50 m
Diámetro
0.30 mm
aislamiento grosor
0.030 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)