Documentos clave
GF92952805
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 6mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE240310
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 929-528-05
tamaño × grosor
6 mm × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)