Documentos clave
GF92930014
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe64%/Ni36%, thickness 0.008 mm, size 100 × 100 mm
Sinónimos:
FE020210
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.050,00
US$ 1.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.050,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 929-300-14
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.008 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)