Documentos clave
GF92891289
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm
Sinónimos:
FP341100
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 928-912-89
tamaño
300 × 300 mm
grosor
0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)