Documentos clave
GF92867079
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 75 mm, purity 99.5%
Sinónimos:
AL609300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 448,00
US$ 448,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 448,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 448,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.5%
Formulario
sputtering target
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 928-670-79
Diámetro
75 mm
grosor
3.15 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)