Merck
GF92381575
Palladium
powder, 3 max. part. size (micron), weight 2 g, purity 99.95%
Sinónimos:
PD006016
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.500,00
US$ 1.500,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.500,00
About This Item
Fórmula lineal:
Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
106.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141733
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 1.500,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.95%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 923-815-75
resistividad
9.96 μΩ-cm, 20°C
peso
2 g
tamaño de la part. máx.
3 (micron)
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
densidad
12.02 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)