Documentos clave
GF91073213
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 6.7 mm, L 100 mm, brown
Sinónimos:
AM317940
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 910-732-13
L
100 mm
diam.
6.7 mm
color
brown
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)