Merck
GF89761652
Indium
wire reel, 5m, diameter 1.5mm, as drawn, 99.999%
Sinónimos:
Indium, IN005140
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.600,00
US$ 1.600,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.600,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
In
Número de CAS:
Peso molecular:
114.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141719
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 1.600,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.999%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 897-616-52
resistividad
8.37 μΩ-cm
mp
156.6 °C (lit.)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[In]
InChI
1S/In
Clave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Methodologic and basic aspects of indium-111 platelets.
J H Joist et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 86-99 (1983-04-01)
New generation of palladium-indium-silver dental cast alloys: a review.
M L Malhotra
Trends & techniques in the contemporary dental laboratory, 9(4), 65-68 (1992-05-01)
Uwe Schneider et al.
Accounts of chemical research, 45(8), 1331-1344 (2012-05-26)
The development of innovative metal catalysis for selective bond formation is an important task in organic chemistry. The group 13 metal indium is appealing for catalysis because indium-based reagents are minimally toxic, selective, and tolerant toward various functional groups. Among
Alex N Eberle et al.
Journal of molecular recognition : JMR, 16(5), 248-254 (2003-10-03)
Following the first synthesis of tritiated alpha-melanocyte-stimulating hormone (alpha-MSH, alpha-melanotropin) in 1974 by Medzihradszky et al., several alpha-MSH analogs were designed containing between 2 and 12 tritium atoms, the latter of which displayed a specific radioactivity of 12.21 GBq/micromol (330
Akiyo Tanaka
Toxicology and applied pharmacology, 198(3), 405-411 (2004-07-28)
Gallium arsenide (GaAs), indium arsenide (InAs), and aluminium gallium arsenide (AlGaAs) are semiconductor applications. Although the increased use of these materials has raised concerns about occupational exposure to them, there is little information regarding the adverse health effects to workers