Documentos clave
GF89584082
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
10m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
NI055880
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 585,00
US$ 585,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 585,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 585,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
polyimide insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 895-840-82
Longitud
10 m
conductor diám.
0.125 mm
aislamiento grosor
0.008 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)