Documentos clave
GF89240766
Iron/Nickel/Boron
foil, thickness 0.025 mm, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, length 5 m, coil width 50 mm
Sinónimos:
FE830250
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.050,00
US$ 1.050,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.050,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 1.050,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 892-407-66
Longitud
5 m
bobina anchura
50 mm
grosor
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)