Documentos clave
GF89192481
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 100 x 100mm, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinónimos:
FE280350
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 891-924-81
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)