Documentos clave
GF89190467
Titanium/Molybdenum
rod, 2.0 mm diameter, Ti85%/Mo15%, length 200 mm, temper annealed
Sinónimos:
TI087920
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 891-904-67
Longitud
200 mm
diámetro
2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)