Merck
GF89158203
Nickel
foil, thickness 0.6 mm, diameter 25 mm, purity 99%
Sinónimos:
NI000587
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
58.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141729
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 891-582-03
resistividad
6.97 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
25 mm
grosor
0.6 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)