Documentos clave
GF88969224
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 8mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI020210
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 889-692-24
tamaño × grosor
8 mm × 0.2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)