Merck
GF88868390
Silver
foil, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.95+%
Sinónimos:
AG000467
About This Item
Fórmula lineal:
Ag
Número de CAS:
Peso molecular:
107.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141740
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.95%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 888-683-90
resistividad
1.59 μΩ-cm, 20°C
tamaño
100 × 100 mm
grosor
0.5 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
densidad
10.49 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)