Documentos clave
GF88826530
Gold/Nickel
wire, 1.0 mm diameter, Au82%/Ni18%, length 0.05 m, temper annealed
Sinónimos:
AU055170
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 759,00
US$ 759,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 759,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 759,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 888-265-30
Longitud
0.05 m
diámetro
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)