Documentos clave
GF88650490
Polyamide - Nylon 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6 30% GFR), rod, diam. 60 mm, L 500 mm, black
Sinónimos:
AN337960
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 665,00
US$ 665,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 665,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 665,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 886-504-90
Longitud
500 mm
Diámetro
60 mm
color
black
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)