Documentos clave
GF88529079
Nickel/Chromium
wire, 0.045 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 200 m, temper annealed
Sinónimos:
NI055113
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 331,00
US$ 331,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 331,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 331,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 885-290-79
Longitud
200 m
diámetro
0.045 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)