GF88339179
Copper
foil, thickness 0.012 mm, size 150 × 150 mm, purity 99.99+%
Sinónimos:
CU000260
About This Item
assay
≥99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 883-391-79
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
size
150 × 150 mm
thickness
0.012 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)