Documentos clave
GF88332420
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, temper annealed, length 50 m
Sinónimos:
W 055200
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 428,00
US$ 428,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 428,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 428,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 883-324-20
Longitud
50 m
diámetro
0.05 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)