Documentos clave
GF87874802
Gold-germanium eutectic alloy, Au88Ge12
foil, 1m coil, 1mm coil width, 0.025mm thickness
Sinónimos:
AU040250
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.220,00
US$ 1.220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.220,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 878-748-02
L × An × grosor
1 m × 1 mm × 0.025 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)