Merck
GF87262364
Dysprosium
foil, thickness 0.2 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Sinónimos:
DY000230
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 748,00
US$ 748,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 748,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Dy
Número de CAS:
Peso molecular:
162.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141602
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 748,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 872-623-64
resistividad
89 μΩ-cm, 20°C
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.2 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
densidad
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
Clave InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)