Merck
GF87202009
Yttrium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.9%
Sinónimos:
Y 006010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 710,00
US$ 710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 710,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Y
Número de CAS:
Peso molecular:
88.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141617
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 872-020-09
resistividad
57 μΩ-cm, 20°C
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
500 (micron)
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
densidad
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Clave InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)