Merck
GF86790404
Copper
foil, thickness 0.1 mm, diameter 4 mm, high purity 99.99+%
Sinónimos:
CU000570
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cu
Número de CAS:
Peso molecular:
63.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
≥99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 867-904-04
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
diam.
4 mm
thickness
0.1 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)