GF86648103
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CO153025
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 866-481-03
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)