Documentos clave
GF86421483
Gallium/Indium
lump, 10 mm max. lump size, Ga75.5%/In24.5%, weight 100 g, condition liquid at rtp
Sinónimos:
GA046100
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.390,00
US$ 1.390,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.390,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.390,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 864-214-83
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)