Documentos clave
GF85587812
Silver/Copper
wire, 1.0 mm diameter, Ag72%/Cu28%, temper as drawn, length 20 m
Sinónimos:
AG065160
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.400,00
US$ 1.400,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.400,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.400,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 855-878-12
Longitud
20 m
diámetro
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)