Documentos clave
GF85572366
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.125 mm diameter, length 10 m, condition metallic glass
Sinónimos:
FE845100
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 496,00
US$ 496,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 496,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 496,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 855-723-66
Longitud
10 m
diámetro
0.125 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)