Documentos clave
GF85333338
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 10 mm, L 100 mm, natural
Sinónimos:
FP357911
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 853-333-38
Longitud
100 mm
Diámetro
10 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)