Documentos clave
GF84959858
Antimony telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 825,00
US$ 825,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 825,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 825,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.99%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 849-598-58
peso
20 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)