Documentos clave
GF84746357
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
50m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinónimos:
NI095110
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 343,00
US$ 343,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 343,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 343,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 847-463-57
L × diám.
50 m × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)