Documentos clave
GF84647469
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 25 mm, L 200 mm, natural
Sinónimos:
ME317925
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 846-474-69
Longitud
200 mm
Diámetro
25 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)