Merck
GF84638065
Titanium
powder, 150 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.5%
Sinónimos:
TI006020
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
47.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141746
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99.5%
Formulario
powder
temp. de autoignición
860 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 846-380-65
resistividad
42.0 μΩ-cm, 20°C
peso
1000 g
tamaño de la part. máx.
150 (micron)
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
densidad
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hello, I'm looking for the powder density of this product, if it is wide or narrow? Also is this recommended/safe/compatible for Directed energy deposition with laser powder fed systems such as an Optomec LENS 500, which needs 45 to 150 microns.
    1 answer
    1. The determination of powder density is not a quality specification for the product and, thus, has not been determined. There is no data available showing the product is suitable for use in directed energy deposition with laser powder fed systems.