Documentos clave
GF83947663
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), monofilament, diam. 0.7 mm, L 50 m, condition nylon 6/66 copolymer
Sinónimos:
AM305970
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 264,00
US$ 264,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 264,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 264,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
monofilament
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 839-476-63
Longitud
50 m
Diámetro
0.7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)