Documentos clave
GF83536498
Tellurium
powder, 75 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 500 g
Sinónimos:
TE006010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.710,00
US$ 1.710,00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.710,00
About This Item
UNSPSC Code:
12141913
NACRES:
NA.23
US$ 1.710,00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
99.5%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 835-364-98
weight
500 g
max. part. size
75 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)