Merck
GF83524530
Chromium
rod, length 25 mm, 0.5 mm diameter, purity 99.7+%
Sinónimos:
CR007902
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cr
Número de CAS:
Peso molecular:
52.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12141709
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
≥99.7%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 835-245-30
resistivity
12.7 μΩ-cm, 20°C
L
25 mm
diameter
0.5 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)