Documentos clave
GF83311589
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 200 x 200mm, 3.0mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI020560
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.260,00
US$ 1.260,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.260,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 1.260,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 833-115-89
tamaño × grosor
200 mm × 200 mm × 3.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)